Learn More
Sodium, dispersion, >99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
4 x 250 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331428 250 g 250g
11321428 4 x 250 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010340.30
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99+% (Metals basis)
Forme Dispersion, 40 % dans l’huile