Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15865168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Carton
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15865168 500 g Flacon en plastique 500g
15865308 1 kg Flacon en plastique 1kg
15875308 5 kg Carton 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865168 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J18220.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion ∼206°C
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro UN UN2926
Beilstein 3599286
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥95%