Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), microgranulés, Fisher BioReagents
Code produit 15450685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15450685 500 g Flacon poly 500g
15440685 100 g Flacon poly 100g
15480685 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450685 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP8200500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Le dodécylsulfate de sodium est le détergent le plus couramment utilisé lors de la purification des protéines et de l’électrophorèse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance ≤0,10 (solution à 0,1 %) à 260 nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Point de fusion 204 °C
pH 8,5 à 10
Quantité 500 g
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage >99%
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Pourcentage de pureté ≥98,0 % (alcool C12)
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.