Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), microgranulés, Fisher BioReagents
Code produit. 15480685
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
500g
5kg
Code produit. 15480685
Marque: Fisher BioReagents undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le dodécylsulfate de sodium est le détergent le plus couramment utilisé lors de la purification des protéines et de l’électrophorèse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Point de fusion 204°C
pH 8.5 to 10
Quantité 5 kg
Identification Pass test
Conditionnement Seau en PE
Plage de pourcentage du dosage >99%
Nom IUPAC Sulfate de sodium et de dodécyle
Pourcentage de pureté ≥98.0% (C12 alcohol)
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.