Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), poudre blanche, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit 10593355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10593355 5 kg Seau en PE 5kg
10593335 100 g Bouteille en verre 100g
10356463 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10593355 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1665
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour les procédures d'extraction de protéines et les gels de polyacrylamide SDS | CAS : 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Pour les procédures d’extraction de protéines et les gels de polyacrylamide SDS
  • Détergent sans DNase et RNase pour les procédures d’extraction de protéines et l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • SDS est un détergent couramment utilisé pour la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)
  • Le SDS dénature les protéines en perturbant les liaisons non covalentes de la protéine
  • Testé de manière fonctionnelle pour une utilisation en électrophorèse
  • Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium Lauryl Sulfate, SDS
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nom IUPAC dodécylsulfate de sodium
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance 0,1 max (solution à 0,1 %) à 280 nm, 0,4 max (solution à 0,1 %) à 230 nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate
Couleur Blanc
CAS 151-21-3
Forme physique Solide
Point de fusion 206 °C
pH 8,5 à 10
Quantité 5 kg
Identification Test de réussite
Conditionnement Seau en PE
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Plage de pourcentage du dosage (sous le nom de sulfate d’alcool gras) > =99%
Notes de pourcentage du dosage (sous forme de sulfate d’alcool gras) > =99 %
Formule linéaire CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥99 % (≥98 % C12-OH)
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.