Learn More
Edetate sodique, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11464809 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464809 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11464809 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 3005900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.65€
    58.61€ / 1L
    Économisez 22.04€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
CAS 64-02-8
Formule moléculaire C10H12N2Na4O8
Quantité 1 L
Synonyme sodium edetate, edetate sodium, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, sequestrene, edta tetrasodium, sodium edta, tetrasodium edetate, aquamollin, complexone, irgalon
Clé InChI UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Poids moléculaire (g/mol) 380.17
CID PubChem 6144