Learn More
Éthénosulfonate de sodium (25 % dans H2O), TRC
Code produit 30416709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
50 mL
Conditionnement:
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416709 5 mL -
30416313 10 mL -
30410373 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6993985ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3039-83-6
Formule moléculaire C2H3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 130.1
Synonyme HS 1, HS 1 (Salt), N-SVS 25, Provichem 2202, SVS, SVS (Emulsifier), SVS 25, Sodium Ethenesulfonate, Sodium Ethylenesulfonate, Sodium Vinyl Sulphonate, Sodium Vinylsulfonate, Tamol VS, Vinalyst 3525, Vinylsulfonic Acid Sodium Salt
Nom IUPAC sodium ; éthènesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Ethenesulfonate
Quantité 5 mL
Formule InChI InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Poids de la formule 129.9701
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25%