Learn More
Éthanolate de sodium, 21 % p/p dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337876
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337876 100 mL 100mL
11347876 500 mL 500mL
11357876 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13083.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Sodium ethoxide, 21% w/w in ethanol is used as a strong base in organic synthesis. It finds application in various chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherifcation. It is actively involved in Claisen condensation, Stobbe reaction and Wolf-kishner reduction. It is an important starting material for the synthesis of ethyl ester and diethyl ester of malonic acid. In Williamson ether synthesis, it reacts with ethyl bromide to form diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de sodium, 21 % p/p dans l’éthanol, est utilisé comme base forte dans la synthèse organique. Il est utilisé dans diverses réactions chimiques telles que la condensation, l’estérification, l’alcoxylation et l’éthérification. Il participe activement à la condensation de Claisen, à la réaction de Stobbe et à la réduction de Wolf-Kishner. C’est une matière première importante pour la synthèse de l’ester éthylique et de l’ester diéthylique de l’acide malonique. Dans la synthèse de l’éther de Williamson, il réagit avec le bromure d’éthyle pour former de l’éther diéthylique.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il s’hydrolyse rapidement en hydroxyde de sodium en présence d’air humide. Incompatible avec l’eau, les bases fortes, les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents réducteurs, les peroxydes, les acides et les solvants chlorés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-52-6
Formule moléculaire C2H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 68.051
Numéro MDL MFCD00012417
Clé InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CID PubChem 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Densité 0.868
Point d’éclair 20°C (68°F)
Formule linéaire NaOCH2CH3
Indice de réfraction 1.3875
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3274
Beilstein 3593646
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8613
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol.
Poids de la formule 68.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21% w/w in ethanol
Afficher plus Afficher moins
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons