Learn More
Éthoxyde de sodium (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Ethoxide |
| CAS | 141-52-6 |
| Formule moléculaire | C2H5NaO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].CC[O-] |
| Nom IUPAC | Sodium ; éthanolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 68.05 |
| Poids de la formule | 68.0238 |