Learn More
Éthoxyde de sodium (> 85%), TRC
Code produit 30419961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419961 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS62500025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Ethoxide
CAS 141-52-6
Formule moléculaire C2H5NaO
Quantité 25 g
Synonyme Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate
Formule InChI InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].CC[O-]
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
Poids moléculaire (g/mol) 68.05
Poids de la formule 68.0238