Learn More
Éthanolate de sodium, 96 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225600 500 g Flacon en verre -
10215600 250 g Flacon en verre 250g
10784104 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10225600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    68.65€ / 500g
    Économisez 7.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-52-6
Formule moléculaire C2H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 68.04
Numéro MDL MFCD00012417
Clé InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CID PubChem 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Note relative au nom 96%
Point de fusion 260.0°C
Densité 0.868
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (NaOC2H5)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5ONa
Quantité 500 g
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Merck Index 15, 8749
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute alcohol without decomposition
Poids de la formule 68.04
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium ethoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.