Learn More
Éthanolate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352426 500 g 500g
11342426 100 g 100g
11362426 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06230.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthanolate de sodium est utilisé comme base forte dans la synthèse organique. Il participe activement à la condensation de Claisen, à la réaction de Stobbe et à la réduction de Wolf-Kishner. C’est une matière première importante pour la synthèse de l’ester éthylique et de l’ester diéthylique de l’acide malonique. Dans la synthèse de l’éther de Williamson, il réagit avec le bromure d’éthyle pour former de l’éther diéthylique. Il est largement utilisé comme base pour la génération de carbanions qui sont utilisés pour les réactions d’alkylation et de condensation.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il subit une hydrolyse rapide pour former de l’hydroxyde de sodium en présence d’air humide. Incompatible avec l’eau, les bases fortes, les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents réducteurs, les peroxydes, les acides et les solvants chlorés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-52-6
Formule moléculaire C2H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 68.051
Numéro MDL MFCD00012417
Clé InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CID PubChem 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Point de fusion >300°C
pH 13
Point d’éclair 30°C (86°F)
Odeur Irritating
Quantité 500 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3593646
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8613
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 68.05
Pourcentage de pureté 96%