Learn More
Éthylsulfate de sodium, TRC
Code produit 30416267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416267 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416267 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS625300500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Ethyl Sulfate
CAS 546-74-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C2H5NaO4S
Quantité 500 mg
Synonyme Sulfuric Acid Monoethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate
Formule InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sulfate d'éthyle de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Poids de la formule 147.981
Pourcentage de pureté >95