Learn More
Éthylsulfate de sodium, TRC
Code produit 30423312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6253001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C2 H5 O4 S . Na
Quantité 1 g
Synonyme Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfate d'éthyle de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Poids de la formule 147.9806
Pourcentage de pureté >95