Learn More
EDDHA ferrique sodique, qualité technique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Ferric EDDHA |
| CAS | 16455-61-1 |
| Formule moléculaire | C18 H16 N2 O6 . Fe . Na |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Abreverd Fe-PM, Chelafer, Dissolvine Q, Dissolvine Q 15, Dissolvine Q 40 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2O6.Fe.Na/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22;;/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26);;/q;+3;+1/p-4 |
| SMILES | [Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)C(NCCNC(C(=O)[O-])c1ccccc1[O-])c2ccccc2[O-] |
| Nom IUPAC | sodium ;2-[2-[[carboxylato-(2-oxydophényl)méthyl]amino]éthylamino]-2-(2-oxydophényl)acétate ; fer(3+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 435.164 |
| Poids de la formule | 435.026 |