Learn More
Dihydrate de formaldéhydesulfoxylate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10746351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10746351 1 kg Flacon en plastique 1kg
10589053 5 kg Flacon en plastique 5kg
11994221 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10746351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149190010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6035-47-8
Formule moléculaire CH3NaO3S·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.11
Numéro MDL MFCD00150598
Clé InChI UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
CID PubChem 23666330
Nom IUPAC sodium ;hydroxyméthanesulfinate ; dihydrate
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Point de fusion 63.0°C to 64.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2SO2Na·2H2O
Quantité 1 kg
Merck Index 15,8755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Poids de la formule 154.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.