Learn More
Dihydrate de formaldéhydesulfoxylate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate |
| Point de fusion | 63.0°C to 64.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Iodometry) |
| Conditionnement | Tambour en fibre |
| Formule linéaire | HOCH2SO2Na·2H2O |
| Quantité | 25 kg |
| Merck Index | 15,8755 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene |
| Poids de la formule | 154.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
- Attention
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.