Learn More
Formiate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423408 1000 g 1000g
11433408 250 g 250g
11443408 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17813.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Sodium formate is used in analytical chemistry to precipitate noble metals. It is used for tanning leather, for dyeing and printing fabrics. It acts as an electroplating agent, an acidulant in the textile industry, a reducing agent, a mordant, a complexing agent. Further, it is used in photographic fixing baths. In addition, it is used as a buffering agent for strong mineral acids and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formiate de sodium est utilisé en chimie analytique pour précipiter les métaux nobles. Il est utilisé pour le tannage du cuir, pour la teinture et l’impression des tissus. Il agit comme agent d’électroplastie, acidulant dans l’industrie textile, agent réducteur, mordant, agent complexant. De plus, il est utilisé dans les bains de fixation photographique. De plus, il est utilisé comme agent tampon pour les acides minéraux forts et les additifs alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le glycérol et l’acide formique. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Sensible à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Numéro MDL MFCD00013101
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC sSodium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium formate
Point de fusion 259°C to 262°C
Densité 1.92
Quantité 1000 g
Beilstein 3595134
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8621
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,glycerol and formic acid. Insoluble in ether.
Poids de la formule 68.01
Pourcentage de pureté 98%