Learn More
Formate de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium formate |
| Point de fusion | 258.0°C to 261.0°C |
| Point d’ébullition | 360.0°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | HCO2Na |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 158756 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether |
| Poids de la formule | 68.01 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Afficher plus |