Learn More
Formate de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12386263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12386263 100 g Flacon en plastique 100g
12357183 500 g Flacon en plastique 500g
12347183 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12386263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30€
    19.65€ / 100g
    Économisez 3.65€
    15% de réduction
Visa alla kampanjer
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.01
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC formiate de sodium
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Sodium formate
Point de fusion 258.0°C to 261.0°C
Point d’ébullition 360.0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCO2Na
Quantité 100 g
Merck Index 158756
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 68.01
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.