Learn More
Sodium Formate, TRC
Code produit 30411488
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411488 500 g -
30426686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30411488 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS629000500G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.01
Synonyme Formic Acid Sodium Salt, NA-Amasil
Nom IUPAC sodium;formate
SMILES [Na+].[O-]C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Formate
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Poids de la formule 67.9874