Learn More
Formate de sodium, TRC
Code produit 30426686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426686 5 g 5g
30411488 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30426686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6290005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.01
Synonyme Formic Acid Sodium Salt, NA-Amasil
Nom IUPAC sodium ; formate
SMILES [Na+].[O-]C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Formate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Poids de la formule 67.9874