Learn More
Hydrate de glycocholate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772833 5 g Flacon en verre 5g
10492865 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369460050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Le glycocholate de sodium hydraté, numéro CAS 207614-05-9, est un conjugué de glycine d’acide biliaire ainsi qu’un détergent biologique ionique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le glycocholate de sodium hydraté est un sel biliaire conjugué
  • Il s’agit d’un détergent ionique
Applications
  • Le glycocholate de sodium hydraté est utilisé pour déterminer les acides biliaires totaux sériques par des méthodes fluorimétriques et enzymatiques.
  • Il a également été utilisé dans des études in vitro pour étudier son effet sur la formation de micelles et la solubilisation de la testostérone.
  • Ce composé est considéré comme un détergent utilisé pour solubiliser les graisses pour l’absorption.
  • Ce produit chimique est dérivé synthétiquement d’un composé naturel, l’acide cholique.
  • L’hydrate de glycocholate de sodium a été testé en laboratoire pour sa capacité à former un système d’administration liposomique pour améliorer l’administration orale d’insuline.Les résultats in vitro ont démontré que les liposomes du glycocholate de sodium ont montré une activité prometteuse et peuvent être utiles pour créer une nouvelle approche permettant de délivrer l’insuline par voie orale plus efficacement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207614-05-9
Formule moléculaire C26H42NNaO6
Poids moléculaire (g/mol) 487.61
Numéro MDL MFCD09037360
Clé InChI OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
Synonyme glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
CID PubChem 45051920
Nom IUPAC Sodium ;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]pentanoyl]amino]acétate ; dihydraté
SMILES [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium glycocholate hydrate
Note relative au nom 0.98
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques + 29.50 (20.00°C c=1,H2O)
Rotation spécifique +28° to +31° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) on dry basis
Poids de la formule 487.61
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on dry basis) (Total base)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium glycocholate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.