Learn More
Glycolate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10694272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694272 25 g Flacon en verre 25g
10489661 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351570250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2836-32-0
Formule moléculaire C2H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 98.03
Numéro MDL MFCD00065358
Clé InChI VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
CID PubChem 517347
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxyacétate
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium glycolate
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaOOCCH2OH
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 98.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre