Learn More
Glycolate de sodium, TRC
Code produit 30412193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412193 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS090900100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Glycolate
CAS 2836-32-0
Formule moléculaire C2H3NaO3
Quantité 100 g
Synonyme Sodium Hydroxyacetate
Formule InChI InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OCC(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;2-hydroxyacétate
Poids moléculaire (g/mol) 98.03
Poids de la formule 97.998