Learn More
Heptanesulfonate de sodium, MP Biomedicals
Code produit 11465144 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465144 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465144 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522686701
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Heptane Sulfonate
CAS 22767-50-6
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Quantité 1 g
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
CID PubChem 23672332