Learn More
Hydrate d’hexachloropalladate de sodium(IV), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301678 1 g 1g
11381668 5 g 5g
11391668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11301678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011039.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53823-60-2 | Cl6Na2Pd | 365.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53823-60-2
Formule moléculaire Cl6Na2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 365.10
Numéro MDL MFCD00014235
Clé InChI OWJQEDIJRBKDJO-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC disodium hexachloropalladiumbis(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate
Couleur Marron à rouge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Na2PdCl6·xH2O
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 365.10 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Cristalline