Learn More
Hexachlororhodate(III) de sodium dodécahydraté, Rh 17,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301858 1 g 1g
11391848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011809.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14972-70-4
Formule moléculaire Cl6H24Na3O12Rh
Poids moléculaire (g/mol) 600.75
Numéro MDL MFCD00003509
Clé InChI JCMYDKHYUGZPJG-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC trisodium hexachlororhodiumheptakis(ylium) dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexachlororhodate(III) dodecahydrate
Point de fusion 900°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 600.77 (384.59 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 17,1 %
Forme physique Cristalline