Learn More
Hippopurate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429243 50 g 50g
11439243 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11723.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 532-94-5 | C9H8NNaO3 | 201.157 g/mol
It may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut s’agir d’un biomarqueur urinaire utile pour certains cancers tels que le cancer gastrique et le stress oxydatif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-94-5
Formule moléculaire C9H8NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.157
Numéro MDL MFCD00002693
Clé InChI ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt
CID PubChem 516953
Nom IUPAC Sodium ; 2-benzamidoacétate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hippurate
Plage de pourcentage du dosage 96%
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 201.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Grumeau / poudre