Learn More
Hyaluronate de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10134623 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10134623 5 g Flacon en verre -
10491281 1 g Flacon en verre 1g
11771371 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10134623 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 251770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    205.65€ / 5g
    Économisez 37.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9067-32-7
Formule moléculaire (C14H20NO11Na)n
Poids moléculaire (g/mol) 417.30
Numéro MDL MFCD00875848
Clé InChI YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Synonyme hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Nom IUPAC Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hyaluronate
Couleur Blanc à crème
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Perte à la dessiccation 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (On dry substance)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C14H20NO11Na)n
Quantité 5 g
Merck Index 15,4796
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre