Learn More
Hyaluronate de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium hyaluronate |
| Couleur | Blanc à crème |
| pH | 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.) |
| Perte à la dessiccation | 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (On dry substance) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (C14H20NO11Na)n |
| Quantité | 1 g |
| Merck Index | 15,4796 |
| Show More |