Learn More
Hyaluronate de sodium, TRC
Code produit 18011840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18011840 5 g 5g
18023630 100 g 100g
18092320 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18011840 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6348005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9067-32-7
Formule moléculaire [C14H22NNaO11]n
Poids moléculaire (g/mol) 419.31
Synonyme Arthrease, Artz, Artz Dispo, Artzal, Bio Hyaluro 12, Bio Sodium Hyaluronate HA 20, Chlamyhyaluronic acid sodium salt, Cystistat, Euflexxa, FCH 121-S, FCH 150, FCH 200, FCH 248, FCH 60, FCH 80, FCH 80LE, FCH-SU, Fermatron, HA-F, HA-Q, HA-Q 1, HA-QA, HE-QSE, Healon, Healon (polysaccharide), Healon GV, Healon V, Hyalart, Hyalein, Hyalein Mini, Hyalgan, Hyaluronsan HA-LQ, Hyaluronsan HA-LQ1, Hyaluronsan HA-LQH, Hyaluronsan HA-Q, Hyaluronsan HA-QSS, Hyaluronsan M 5070, Hyasol, Hyasol BT, Hyladerm, Hylo Comod, Jointex, Khionat, NRD 101, Nidelon, Opegan, Orthovisc, Ostenil, Provisc, SI 4402, SL 1010, SLM 10, SPH, Sinovial, Sodium hyaluronate, Suvenyl, Tear Balance, Vismed
Nom IUPAC sodium (2S,3S,5R,6S)-3-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-acétamido-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-4-méthoxytétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-méthyltérahydro-2H-pyran-2-carboxylate
SMILES C[C@@H]([C@@H](C([C@@H]1O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)OC)NC(C)=O)O)O)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hyaluronic Acid Sodium Salt
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H27NO11.Na/c1-5-9(20)11(22)13(14(26-5)15(23)24)28-16-8(17-6(2)19)12(25-3)10(21)7(4-18)27-16;/h5,7-14,16,18,20-22H,4H2,1-3H3,(H,17,19)(H,23,24);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9-,10+,11?,12+,13-,14-,16-;/m0./s1
Poids de la formule 419.104