Learn More
Solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium, 0,02 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11592982 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11592982 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11592982 Fournisseur Reagecon Code fournisseur S20021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30€
    21.63€ / 1L
    Économisez 1.67€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une méthode pratique pour une analyse volumétrique précise en laboratoire. La solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium faible en carbonate 1,0 M de Reagecon est une solution économique aux problèmes de préparation chronophages et fas
Solution volumétrique aqueuse prête à l’emploi pour toutes les applications de laboratoire analytique, qui peut être utilisée pour les titrations manuelles ou automatisées. Ce produit est certifié conforme aux spécifications décrites dans le certificat d’analyse. Le numéro du lot et la date de péremption figurent sur l’étiquette. La solution est certifiée traçable NIST. Ceci sera indiqué dans le certificat d’analyse.
  • Formule moléculaire : NaOH
  • Masse molaire : 40,00g/mol
  • N° CAS : 1310-73-2
  • Nº EIN ECS : 215-185-5
Specifications
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0 °C
Formule moléculaire HNaO
Concentration 0,02 mol/l
Densité 1,00091g/cm3
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Entièrement miscible
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40,00g/mol
Normalité 0.02N
Traçabilité au NIST Traçable à NIST
Tension de vapeur 23 hPa (à 20 °C)
Forme physique Liquide