Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,05 M, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| pH | >11 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 2g NaOH/l H2O = 0.05 N (±0.0001/20°C) |
| Densité | 1g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
| Quantité | 1 L |
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |