Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11552982 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11552982 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11552982 Fournisseur Reagecon Code fournisseur S20105
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide-base.
  • Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
  • Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
  • La stabilité de la durée de conservation de ce produit (ouvert ou non ouvert) est prouvée.
  • Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
  • Certifié conforme à une spécification de ± 0,1 %.
  • Le produit est un réactif de concentration connue qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution vers un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
  • Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection de plusieurs propriétés.
  • Les titrations acide / base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide / base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide / base.
Spécification
Concentration 0.1 M (0.1 N)
Quantité 5 L
Conditionnement Récipient en PEHD
Forme physique Liquide