Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 N, solution étalon, composés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15179173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15179173 25 L Bidon en plastique 25L
10637092 1 L Flacon en plastique 1L
10348573 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15179173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124190250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydroxyde de sodium, HNaO, numéro CAS-1310-73-2, 7732-18-5,aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, CHEBI:32145, beige à blanc, 0,0995 à 0,1005 N (20°C), 1,0000 g/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Couleur Blanc à beige
Note relative au nom 0.1 N Standard Solution
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.0995 to 0.1005N (20°C)
Numéro MDL MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.0000g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 25 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40
Qualité Pures
Conditionnement Bidon en plastique
Gravité spécifique 1
Forme physique Poudre cristalline