Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’hydroxyde de sodium 0,2 M (0,2 N), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié par Reagecon’ ISO Méthode d'essai accréditée 17025 (Réf. INAB : 264T)
- Certifié conforme à une spécification de ±0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
- Les titrations acide-base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide-base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide-base.
Spécification
Spécification
| Concentration | 0.2 M (0.2 N) |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SODIUM HYDROXIDE 0.2N (0.2M)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide