Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 10 N, eau de qualité “eau pour injection”, réactif Biotech, J.T. Baker™
Code produit 15597804 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15597804 19 L Flacon poly 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597804 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 031207
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Note relative au nom 10N Solution, Water for Injection Quality Water
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 19 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40
Qualité Réactif Biotech
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.32kg