Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’hydroxyde de sodium 2,0 M (2,0 N), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11572962 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD GL45
Jerrycan en PEHD
Conditionnement:
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11572962 1 L Jerrycan en PEHD -
11562962 5 L Flacon en PEHD GL45 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11572962 Fournisseur Reagecon Code fournisseur S22001
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide-base.
  • Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
  • Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
  • La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
  • Certifié par Reagecon’ ISO Méthode d'essai accréditée 17025 (Réf. INAB : 264T)
  • Certifié conforme à une spécification de ±0,1%.
  • Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
  • Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
  • Les titrations acide-base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide-base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide-base.
Spécification
Concentration 2.0 M (2.0 N)
Quantité 1 L
Conditionnement Jerrycan en PEHD
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM HYDROXIDE 2.0N (2.0M)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide