Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 2,0N, eau de qualité “eau pour injection”, réactif Biotech, J.T. Baker™
Code produit 15557834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15557834 19 L Flacon poly 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 039007
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide, 2.0N Solution
Note relative au nom Water for Injection Quality Water
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 19 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40
Qualité Réactif Biotech
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.08kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.