Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 2 M, Chem-Lab
Code produit 11963233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11963233 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11963233 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.1422.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisée dans le cadre d’applications de laboratoire et pour les titrations. La solution d’hydroxyde de sodium 2 M de Chem-Lab est une base solide, très caustique. Elle est utilisée pour augmenter l’alcalinité d’un mélange, neutraliser les acides et fabriquer des sels de sodium. Un litre de solution comprend 80 g de NaOH.
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Spécification
pH >13
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Concentration 2M
Densité 1.09g/mL
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Soluble in Water
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 g de NaOH pour 1 L de H2O
Normalité 2 N (±0.004, 20°C)
Odeur Odorless
Solvant ou matrice Water
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide 2 mol/l
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide