Learn More
Hydroxyde de sodium, 5 M, Chem Lab™
Code produit 11903243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
473 ml
10 L
Conditionnement:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11903243 5 L 473 ml 5L
11923253 10 L 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11903243 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.1425.5000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sodium hydroxyde solution 0,357M-0,357N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 200g NaOH/l H2O = 5 N (±0.01/20°C)
Densité 1.18g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 5 L
Odeur Odourless
Conditionnement 473 ml
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxyde 5 mol/l
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.