Learn More
Hydroxyde de sodium, 97+ %, réactif ACS, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10460394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460394 1 kg 1kg
10475091 500 g 500g
10187850 2.5 kg 2.50kg
10776232 10 kg 10kg
11964131 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10460394 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    39.65€ / 1kg
    Économisez 8.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390.0°C
Point de fusion 318.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Merck Index 15, 8761
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol,insoluble in acetone
Quantité 1 kg
Poids moléculaire (g/mol) 40
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 1mbar at 700°C
Forme physique Culot
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.