Learn More
Hydroxyde de sodium, 98 %, pur, en paillettes
Code produit 15264834 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15264834 25 kg 25kg
15244834 2.5 kg 2.50kg
15254834 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15264834 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    296.00€ / 25kg
    Économisez 25.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Point d’ébullition 1390.0°C
Point de fusion 318.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NaOH
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Quantité 25 kg
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Tambour en fibre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement