Learn More
Hydroxyde de sodium, pour analyse, Solution aqueuse à 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371503 500 mL Flacon en plastique 500mL
10096362 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
10592174 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10371503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.85€
    28.65€ / 500mL
    Économisez 6.20€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 145.0°C
Point de fusion 12.0°C
Formule linéaire NaOH
Densité 1.5000g/mL
Merck Index 15, 8761
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Quantité 500 mL
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 49 to 51%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.5
Forme physique Solution visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide