Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié AR Pour analyse, solution à 46-51 %, certifiée AR , Fisher Chemical™
Code produit 10502343 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502343 100 mL Flacon en plastique PEHD 100mL
10010650 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10795721 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10366290 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10376290 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10502343 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4930/05
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 13
Point d’ébullition 145 °C
Point de fusion 12 °C
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Tension de vapeur 14mmHg
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide