Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, Pearl, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
Spécification
| pH | 14 |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 1390 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Point de fusion | 318 °C |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Numéro MDL | 3548 |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.