Learn More
Hydroxyde de sodium, extra pur, 50 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
25mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10175150 25 mL Bouteille en plastique 25mL
10771974 1 L Bouteille en plastique 1L
10781321 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
10544901 5 L Récipient en plastique 5L
10043313 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10175150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 259860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    28.00€ / 25mL
    Économisez 0.85€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Blanc à gris
Note relative au nom 50 wt% solution in water
Point d’ébullition 145.0°C
Point de fusion 12.0°C
Formule linéaire NaOH
Numéro UN 1824
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.5000g/mL
Merck Index 15, 8761
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Quantité 25 mL
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 49.0 to 51.0% (Acidimetry)
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 1.5
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.