Learn More
Hydroxyde de sodium monohydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15600560 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15600560 25 g 25g
15690550 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15600560 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0196825G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 99,9995 % (base de métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12200-64-5
Formule moléculaire H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 58.012
Numéro MDL MFCD00149229
Clé InChI JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
CID PubChem 23719242
Nom IUPAC Sodium ; hydroxyde ; hydrate
SMILES O.[OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide Monohydrate
Formule linéaire NaOH · H2O
Numéro UN 1823
Quantité 25 g
Poids de la formule 58.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide monohydrate