Learn More
Hydroxyde de sodium, MP Biomedicals
Code produit 11488781 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11488781 500 g
11498781 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488781 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02153495.5
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 500 g
Poids de la formule 40